Få mere at vide
Pararosaniline-base
Artikelnummer. 10703085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703085 50 g Glasflaske 50g
10793391 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201550500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1329.65 DKK / 50g
    Spare 255.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 467-62-9 | C19H19N3O | 305,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 467-62-9
Molekylær formel C19H19N3O
Molekylvægt (g/mol) 305.38
MDL nummer MFCD00036222
InChI nøgle KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
PubChem CID 10084
IUPAC navn tris(4-aminophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline base
Smeltepunkt 205,0 °C
Farve Lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 13, 733
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i æter
Formel vægt 305.38
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline base
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.