missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paraquat Monopyridone Iodide, TRC

Artikelnummer. 30425366
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425366 50 mg
30418492 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19191050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35022-71-0
Molekylær formel C12H13IN2O
Molekylvægt (g/mol) 328.15
Synonym 1',2'-Dihydro-1,1'-dimethyl-2'-oxo-4,4'-bipyridinium Iodide
IUPAC navn 1,1'-dimethyl-2'-oxo-1',2'-dihydro-[4,4'-bipyridin]-1-ium iodide
SMIL O=C1C=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=CN1C.[I-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paraquat Monopyridone Iodide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N2O.HI/c1-13-6-3-10(4-7-13)11-5-8-14(2)12(15)9-11;/h3-9H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 328.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.