Få mere at vide
Paraquat Dichloride (42% w/w in Water), TRC
Artikelnummer. 30408854
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408854 10 g -
30412555 2.5 g 2.5g
30418762 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19192010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1910-42-5
Molekylær formel C12 H14 N2 . 2 Cl
Molekylvægt (g/mol) 257.16
Synonym 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, chloride (1:2), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (6CI,7CI), 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridinium dichloride, 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, AH 501, AH 501 (herbicide), Cekuquat, Cyclone Max, Dimethyl viologen chloride, Galokson, Gramixel, Gramoxone, Gramoxone D, Gramoxone Inteon, Gramoxone Max, Gramoxone S, Gramoxone W, Gramoxone dichloride, Methyl viologen, Methyl viologen dichloride, Methylviologen chloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, Nuquat, OK 622, Paragreen A, Paraquat, Paraquat dichloride
IUPAC navn 1-methyl-4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
SMIL [Cl-].[Cl-].C[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](C)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraquat dichloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formel vægt 256.0534
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 42%