Få mere at vide
Paraquat-d8 Dichloride, TRC
Artikelnummer. 30420967
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30420967 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30420967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19190225MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraquat dichloride D8
CAS 347841-45-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H8 H6 N2 . 2 Cl
Mængde 25 mg
Synonym Paraquat Dichloride D8, 4,4'-Bipyridinium-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8','1,1'-dimethyl-','dichloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
SMIL [Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](C)c([2H])c([2H])c1c2c([2H])c([2H])[n+](C)c([2H])c2[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-1-methyl-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
Molekylvægt (g/mol) 265.21
Formel vægt 264.1036
Procent renhed >95