missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paraoxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraoxon-ethyl |
| CAS | 311-45-5 |
| Molekylær formel | C10 H14 N O6 P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Paraoxon Ethyl, Paraoxon |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | diethyl (4-nitrophenyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.2 |
| Formel vægt | 275.0559 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?