Få mere at vide
Labconco™ Paramount™ Kanalløs kabinet-tilbehør, solid epoxyarbejdsflade
Artikelnummer. 10145462 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Tykkelse (engelsk):
1 tomme
Artikelnummer. Tykkelse (engelsk)
10145462 1 tomme
1 options
Artikelnummer. 10145462 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 3909902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15476.51 DKK
    6709.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 8767.14 DKK
    56% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Labconco™ Paramount™ Kanalløs indkapslingstilbehør, kemikalieresistent fast epoxyarbejdsflade, der bruges til at understøtte forskellige indkapslinger Labconco™ .
  • Solid epoxy arbejdsflade
  • Kemikalieresistent
  • Farve: Sort
  • Bordet for at inddæmme spild
  • Ingen cupsink-udskæring
  • Formet til at passe til dimensionerne på Paramount Ductless Enclosures
  • Tilbydes i 2 fod, 3 fod, 4 fod, 5 fod og 6 fod bredder
Tekniske data
Produkttype Arbejdsoverflade
Farve Sort
Dybde (engelsk) 29 tommer
Dybde (metrisk) 73.7 cm
Til brug med (udstyr) Paramount kanalfri indkapsling
Tykkelse (engelsk) 1 tomme
Tykkelse (metrisk) 25.4 mm
garanti Et år
Vægt (engelsk) 100 lb.
Vægt (metrisk) 45 kg
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 121.9 cm
Materiale Epoxy