missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paramethasone, TRC

Artikelnummer. 30012545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012545 25 mg -
30012202 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19184025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53-33-8
Molekylær formel C22 H29 F O5
Molekylvægt (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16-methyl- (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (8CI), (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-6α-fluoroprednisolone, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Cortiden, Paramethasone
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paramethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-11-6-14-13-8-16(23)15-7-12(25)4-5-20(15,2)19(13)17(26)9-21(14,3)22(11,28)18(27)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,19,24,26,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 392.1999
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.