Få mere at vide
Paramethasone Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Paramethasone Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paramethasone Acetate |
| CAS | 1597-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Paramethasone Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H31 F O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Alondra, Cortidene, Dilar, Dillar, Flumethone, Haldrate, Haldrone, Metilar, Monocortin, Paramethasone 21-acetate, Paramethasone acetate, Paramezone, Stemex, Syntecort, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6alpha,11beta,16alpha)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 16alpha-Methyl-6alpha-fluoroprednisolone 21-acetate, 21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetyl-6alpha-fluoro-16alpha-methylprednisolone, 6alpha-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 6alpha-Fluoro-16alpha-methylprednisolone 21-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-12-7-16-15-9-18(25)17-8-14(27)5-6-22(17,3)21(15)19(28)10-23(16,4)24(12,30)20(29)11-31-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18-19,21,28,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Vis mere |