Få mere at vide
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 904 for Nitrite
Artikelnummer. 30001871
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001871 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001871 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For use with catalog numbers KGE001, SKGE001, PKGE001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Nitric Oxide
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Multi-species