Få mere at vide
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 752 for TBARS
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Multi-species |