Få mere at vide
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for cAMP
Artikelnummer. 18422580
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18422580 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18422580 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / 1 sæt
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog numbers KGE002B, SKGE002B, PKGE002B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter cAMP
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Multi-species