Få mere at vide
Paraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30133021
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133021 25 mL
30135883 100 mL
30004525 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19182025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-63-7
Molekylær formel C6 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan
SMIL CC1OC(C)OC(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraldehyde
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Formel vægt 132.0786