Få mere at vide
Paraldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880321
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880321 1 L
15870321 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880321 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8182551000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-63-7
Tekniske data
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 0.99 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 124°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00036208
Mængde 1 L
Synonym Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, Paraldehyde
Molekylvægt (g/mol) 132.16