Få mere at vide
Paraldehyd, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10319233 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10319233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 2.5 L
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Paraldehyd, 99,5% 2,5L
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Paraldehyd, 99,5 % 2,5 L plastflaske Case nr. 123-63-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 123-63-7
Smeltepunkt 12 °C
Kogepunkt 65 °C til 82 °C
Emballage PLAST
Molekylær formel C6H12O3
Mængde 2.5 L
InChI nøgle SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1OC(C)OC(C)O1
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.