Få mere at vide
Paraldehyd, 99,5 %
Artikelnummer. 10164730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10164730 1 L 1 L
15254694 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275080010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-63-7 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-63-7
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
InChI nøgle SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan
SMIL CC1OC(C)OC(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraldehyde
Smeltepunkt 12,0 °C
Tæthed 0.9900 g/mL
Kogepunkt 124,0 °C
Flammepunkt 24 °C
Analyseprocentområde 99,4 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4035 til 1,4055
Mængde 1 L
Beilstein 19, 385
Merck Index 15, 7131
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: 125 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: blandbar med de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,31 mPa (20 °C)
Formel vægt 132.16
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.