Få mere at vide
Paraformaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30006728
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
150 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006728 50 g
30005087 100 g
30012467 150 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19326550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Molekylær formel (C H2 O)n
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Synonym Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
IUPAC navn Paraformaldehyd
SMIL [*]CO[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formel vægt 30.0106