Få mere at vide
Paraformaldehydopløsning, 4% i PBS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15670799 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15670799 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15670799 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J19943.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1119.42 DKK
    1007.65 DKK / 1 L
    Spare 111.77 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde Solution
Fysisk form Løsning
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Koncentration 4% i PBS
MDL nummer MFCD00133991
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Affymetrix/USB
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde