Få mere at vide
Paraformaldehydopløsning, 16%, methanolfri, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15799150 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15799150 2 x 10 mL 20ml
11481745 10 x 10 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15799150 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219998320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    587.70 DKK / 20ml
    Spare 29.30 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MP Biomedicals™ Paraformaldehydopløsning, 16%, methanolfri er en klar, vandig opløsning, der er klar til brug som fikseringsmiddel til elektronmikroskopi.
Anbefales til brug ved fremstilling af formalinfikseringsmidler til væv eller celler, når prøverne skal bruges i florescensundersøgelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4 , 7732-18-5
Molekylvægt (g/mol) 30.03
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde Solution
CAS Max % 0.16, 0.84
Molekylær formel CH2O
Mængde 2 x 10 mL
Synonym Polyoxmethylene
Procent renhed 0.16
Grad Methanol fri
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 16% aqueous solution
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyd