Få mere at vide
Paraformaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850581
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850581 1 kg
15840581 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850581 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C to 130°C
Tæthed 1.4 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel (CH2O)n
MDL nummer MFCD00133991
Mængde 1 kg
Synonym Paraformaldehyde, Paraformaldehyde