Få mere at vide
Paraformaldehyd, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496572 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11496572 500 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02150146.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges som desinfektionsmiddel og fumigant. Paraformaldehyd MP Biomedicals er det mindste polyoxymethylen, et polymerisationsprodukt af formaldehyd. Det bruges også til fremstilling af formalinfiksativer til væv eller celler, når prøverne skal bruges
Paraformaldehyd bruges som fixativ i elektronmikroskopi og i fremstilling af formalinfixativer til væv eller celler, når prøverne skal bruges i fluorescensstudier. Det anvendes også til fremstilling af syntetiske harpikser. Det er tidligere blevet brugt til desinfektion af sygestuer, tøj, linned og sygestueredskaber samt som fumigant.
Tekniske data
CAS 30525-89-4
Smeltepunkt 120 – 170 °C (bogstaveligt)
Tæthed 0,88 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt Koger ikke, afgiver formaldehydgas ved opvarmning
Molekylær formel CH2O
Mængde 500 g
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (varmt vand - ∼37% w/v; langsomt opløseligt i koldt vand). Uopløseligt i alkohol eller æter.
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vægt (30.03)n
Fysisk form Pulver