Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd fikseringsopløsning
Artikelnummer. 15444459
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444459 500 ml 500ml
15434459 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61984.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1443.30 DKK
    1188.65 DKK / 500ml
    Spare 254.65 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Paraformaldehyd fikseringsopløsning finder anvendelse i proteiner, peptider og enzymer med lav molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde fixative solution
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD00133991
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde fixative solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde