Få mere at vide
Paraformaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10131580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10131580 Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10131580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0840/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 30525-89-4
Smeltepunkt 120°C/248°F
Farve White
pH 3.5 to 5.0
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel CH2O
MDL nummer 133991
Mængde 500 g
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Damptryk 1.2mmHg 25
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.