Få mere at vide
Paraformaldehyde-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraformaldehyde-d2 |
| CAS | 32008-59-6 |
| Molekylær formel | (C 2H2 O)n |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Poly(oxymethylene-d2) (8 CI, 9 CI), Paraformaldehyde-d2 |
| SMIL | [X]OC([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])OC([X])([2 H])[2 H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.077 |
| Formel vægt | 64.046 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |