Få mere at vide
Paraformaldehyde, 96%, extra pure
Artikelnummer. 11924801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924801 10 kg Plastspand 10kg
10351641 25 g Plastflaske 25g
10424131 500 g Plastflaske 500g
10342243 1 kg Plastflaske 1kg
10443361 3 kg Plastflaske 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11924801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416780100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paraformaldehyde, 96%, CH2O, CAS Number-30525-89-4, paraformaldehyde, paraform, oxymethylene, methylene oxide, methyl aldehyde, methanal, formol, formalin, formic aldehyde, oxomethane, 500g, CHEBI:16842, White, 260 deg.C, 1.03 (Air - 1.0), 71 deg.C, Extra Pure, Warning | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Navn note Extra Pure
Oplysninger om nedbrydning 260°C
Smeltepunkt 120.0°C to 170.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Plastspand
Lineær formel (CH2O)n
Mængde 10 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Damptryk 1.2mmHg at 25°C
Procent renhed 96%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Beads or Powder