Få mere at vide
Paraformaldehyd, 96%, ekstra rent
Artikelnummer. 10424131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25g
3kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10424131 500 g Plastflaske 500g
10351641 25 g Plastflaske 25g
10342243 1 kg Plastflaske 1kg
10443361 3 kg Plastflaske 3kg
11924801 10 kg Plastspand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10424131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416785000
Request Bulk or Custom Format
Paraformaldehyd, 96%, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, paraformaldehyd, paraform, oxymethylen, methylenoxid, methylaldehyd, metan, formol, formalin, formisk aldehyd, oxomethan, 500g, CHEBI:16842, hvid, 260 grader. C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 grader. C, ekstra ren, advarsel | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Navn note Extra Pure
Oplysninger om nedbrydning 260°C
Smeltepunkt 120.0° to 170.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH2O)n
Mængde 500 g
FN nummer 2213
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Damptryk 1.2mmHg at 25°C
Procent renhed 96%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Beads or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.