Få mere at vide
Paraformaldehyd, 96%
Beskrivelse
Paraformaldehyd bruges som et desinfektionsmiddel, et desinfektionsmiddel og til fremstilling af syntetiske harpikser som melaminharpiks, phenolharpiks og polyacetalharpiks. Det bruges også i cellekultur. Det tjener også som fikseringsmiddel i elektronmikroskopi. Det bruges også til fremstilling af formalinfikseringsmidler til væv eller celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraformaldehyde |
| Smeltepunkt | 120 °C til 170 °C (nedbrydning) |
| Tæthed | 1.3 |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2213 |
| Beilstein | 102769 |
| Merck Index | 14,7025 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varmt vand. Uopløseligt i vand, æter og alkohol. |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Paraformaldehyde
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde