Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraformaldehyde |
| Smeltepunkt | 120,0 °C til 170,0 °C |
| Farve | Hvid til råhvid |
| pH | 3,5 til 5 (10% affjedring) |
| Flammepunkt | 71 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 89,5 til 93% |
| Emballage | Plastspand |
| Lineær formel | (CH2O)n |
| Mængde | 10 kg |
| Vis mere |