Få mere at vide
Paraformaldehyd, 90%, ren
Artikelnummer. 10563151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563151 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10553151 1 kg Plastflaske 1kg
11914801 10 kg Plastspand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169650025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Smeltepunkt 120,0 °C til 170,0 °C
Farve Hvid til råhvid
pH 3,5 til 5 (10% affjedring)
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 89,5 til 93%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH2O)n
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig. Andre opløseligheder: de højere polymerer er uopløselige i vand, uopløselige i alkohol og ether
Procent renhed 90%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller