Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4% i PBS
Artikelnummer. p-7042260
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15424389
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61899.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paraformaldehyde, CH2O, CAS Number-30525-89-4, methylene oxide, paraformaldehyde, formalin, paraform, methyl aldehyde, formic aldehyde, formol, oxymethylene, methanal, oxomethane, 500mL, CHEBI:16842, H317-H318-H351 | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyd, 4% i PBS bruges til at bevare væv til rutinemæssig histologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Paraformaldehyd, 4% i PBS bruges til at konservere væv
til rutinemæssig histologi.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med messing, stål, kobber, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
MDL nummer MFCD00133991
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride