Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4% i PBS
Artikelnummer. 15434389
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434389 500 mL 500ml
15424389 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434389 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61899.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1316.88 DKK
    1100.65 DKK / 500ml
    Spare 216.23 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Paraformaldehyd, CH2O, CAS Number-30525-89-4, methylenoxid, paraformaldehyd, formalin, paraform, methylaldehyd, formic aldehyd, formol, oxymethylen, methanal, oxomethan, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351 | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Paraformaldehyd, 4% i PBS bruges til at bevare væv til rutinemæssig histologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Paraformaldehyd, 4% i PBS bruges til at konservere væv
til rutinemæssig histologi.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med messing, stål, kobber, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
MDL nummer MFCD00133991
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • paraformaldehyde 4% in PBS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, sodium phosphate dibasic,dihydrogen potassium phosphate, potassi