Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4% i PBS + Mg + EGTA
Artikelnummer. p-7076591
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
250ml
500ml
Product Code. 15444859
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J62478.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as a common fixative reagent for histology. It is also used to prepare pure formaldehyde. | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyd, 4% i PBS + Mg + EGTA bruges som et almindeligt fikserende reagens til histologi. Det bruges også til at fremstille ren formaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
MDL nummer MFCD00133991
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Fysisk form Væske
Emballage Plastflaske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Procare Lab 10 AP Alkaline Liquid Cleaner
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Paraformaldehyde