Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4% i PBS + Mg + EGTA
Artikelnummer. 15444859
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444859 250 mL 250ml
15454859 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444859 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62478.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.78 DKK
    725.65 DKK / 250ml
    Spare 142.13 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bruges som et almindeligt fixativt reagens til histologi. Det bruges også til at fremstille ren formaldehyd. | CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30,026 g/mol
Paraformaldehyd, 4% i PBS + Mg + EGTA bruges som et almindeligt fikserende reagens til histologi. Det bruges også til at fremstille ren formaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30525-89-4
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.026
MDL nummer MFCD00133991
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Fysisk form Væske
Emballage Plastflaske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procare Lab 10 AP Alkaline Liquid Cleaner
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde