Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16% w/v aq. opløsning, methanolfri
Artikelnummer. 11490570
Skift visning
Mængde:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490570 2 x 10 mL
11400580 10 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490570 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043368.9L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.19 DKK
    417.65 DKK / 20ml
    Spare 46.54 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-nummer-30525-89-4, methylenoxid, oxomethan, paraform, oxymethylen, formalin, formol, methylaldehyd, paraformaldehyd, myrealdehyd, methanal, 10 x 10mL, CHEBI:168 Klasse 42,968; Emballagegruppe: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyd anvendes som desinfektionsmiddel, hærdningsmiddel og vandtætningsmiddel. Det bruges også til at forberede klæbemidler, harpiks og tandpleje som et antiseptisk og præventionsmiddel. Det bruges også som termoplast. Derudover bruges det til fremstilling af formalinfikseringsmidler til væv eller celler under prøverne, der udsættes for florescensundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraformaldehyde
Navn note Methanolfri
Emballage Ampul
MDL nummer MFCD00133991
Mængde 2 x 10 mL
Merck Index 14,7025
Opløselighedsinformation Opløselig i klorphenol og mange organiske opløsningsmidler. Uopløselig i æter og alkohol.
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde