Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16% w/v aq. opløsning, methanolfri
Beskrivelse
Paraformaldehyd anvendes som desinfektionsmiddel, hærdningsmiddel og vandtætningsmiddel. Det bruges også til at forberede klæbemidler, harpiks og tandpleje som et antiseptisk og præventionsmiddel. Det bruges også som termoplast. Derudover bruges det til fremstilling af formalinfikseringsmidler til væv eller celler under prøverne, der udsættes for florescensundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraformaldehyde |
| Navn note | Mikrofiltreret |
| MDL nummer | MFCD00003274 |
| Mængde | 10 x 10 mL |
| Merck Index | 14,7025 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i klorphenol og mange organiske opløsningsmidler. Uopløselig i æter og alkohol. |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde