Få mere at vide
Heathrow Scientific Parafilm™ Sterile Strips
Artikelnummer. 30560019 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
6 x 4 tommer
8 x 2 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30560019 8 x 2 tommer
30560018 6 x 4 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30560019 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. 234526ASTL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 DKK
    2248.84 DKK / Pakke med 500
    Spare 291.16 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Designet til pålidelig forsegling i laboratorie-, medicinske og industrielle miljøer
  • Ideel til at beskytte prøver og forhindre forurening eller fordampning, perfekt til renrumsmiljøer og strenge sanitetsprotokoller
  • Disse forskårne strimler steriliseres ved hjælp af en dampbrintoverilteproces, hvilket tilføjer et ekstra lag beskyttelse til Parafilm naturlige vandtætte og fugtbestandige egenskaber
  • Parafilm™, halvgennemsigtig termoplastisk film designet til pålidelig forsegling i laboratorie-, medicinske og industrielle miljøer
  • Fremstillet af en unik blanding af voks og polyolefiner, Parafilm™ strækker den sig op til 200% af den oprindelige størrelse og tilpasser sig tæt til uregelmæssige overflader som reagensglas, bægre, petriskåle og flasker
  • Pakket i en forseglet, partisporbar pose med en farvesteriliseringsindikator, der sikrer både sikkerhed og bekvemmelighed
Tekniske data
Længde (engelsk) 8 tommer
Produkttype Parafilm Wrap
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 5.08 cm
Længde (metrisk) 20.3 cm
Materiale Termoplastisk
Tykkelse 5 mil.
Mængde 50 poser, pakker med 10
Dimensioner (L x B) 8 x 2 tommer