Få mere at vide
Amcor Parafilm™ M Laboratoriefilm
Artikelnummer. 11787487
Længde (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredde (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Farve:
Lilla
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11787487
Brand: Amcor PM996
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Effektiv og omkostningseffektiv afdækning til reagensglas, bægerglas, hætteglas, petriskåle, kolber og forskellige andre instrumenter og genstande med uregelmæssige overflader.
  • Beskyt integriteten af forskningsapplikationer med en tæt fugtbarriere, der holder en stærk forsegling og ikke ’frigives fra glasvarer, på trods af afgasning
  • Reducer risikoen for manipulerede data med en belægning, der er lugtfri, farveløs og semi-transparent
  • Forhindrer fugt- og volumentab på grund af materialesammensætning og tæt forsegling
  • Fleksibelt og selvforseglende materiale gør det muligt at klæbe rundt om uregelmæssige former og overflader
  • Strækker sig mere end 200 % af original længde
  • Modstandsdygtig i op til 48 timer mod mange polære stoffer såsom saltvandsopløsninger, uorganiske syrer og alkaliske opløsninger
Permeabilitet
  • Ilt: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d ved 23°°C og 50% RF
  • Kuldioxid: (moduleret IR-metode) 1200 cc/m² d ved 23°C °og 0% RH
  • Vanddamp: (ASTM F1249-01)
    • Flad: 1 g/m² d ved 38 °C og 90 % relativ fugtighed
    • Krøllet: 1 g/m² d ved 38 °C og 90 % relativ fugtighed
Virkninger af almindelige reagenser
  • Kaliumpermanganat
    • 5 %: Ingen synlig effekt undtagen permanent mørkebrun farve i 18 timer
    • 0,1%: Samme som 5% undtagen lidt mindre farve
  • Jodopløsning (0,1N)
    • Ingen effekt undtagen brunfarvning efter 18 timer
  • Ethylalkohol (95 %)
    • Ingen synlig effekt bortset fra en vis ansigtsblegning på 24 timer
  • Ingen synlig effekt inden for 24 timer:
    • Saltsyre konc. (12N) dil. (5N)
    • Svovlsyre konc. (36N) dil. (5N)
    • Salpetersyre konc. (16N) dil. (5N)
    • Natriumhydroxid konc. (22 %)
    • Ammoniumhydroxid konc. (28% NH )
    • Salt (NaCl) opløsning (20 %)
    • Isopropylalkohol (99 %)
  • Anbefales ikke til brug med klorerede, ikke-polære alifatiske og aromatiske opløsningsmidler
  • Filmen bliver blød og klistret ved ca. 130 grader° til °150 F (54 ° til 66 °C)
Ordreinfo
13-374-10, 13-374-12 og 13-374-16 ruller er pakket i papdispenserkartoner.
Tekniske data
Applikationer Effektiv og omkostningseffektiv afdækning, over wrap for yderligere at sikre propper, låg og hætter, og hylde- eller bakkeforing for at forhindre, at flasker eller instrumenter glider.
Længde (engelsk) 125 ft.
Farve Neutral
Oversigt Amcor PM996
Produkttype Forseglingsfilm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Længde (metrisk) 38 m
Materiale Termoplastisk
Tykkelse 5 mil
Til brug med (udstyr) Parafilm Indpakning