Få mere at vide
Amcor™ Parafilm™ M Laboratoriefilm
Artikelnummer. 11772644
Skift visning
Længde (metrisk):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Bredde (metrisk):
5 cm
10 cm
51 cm
Farve:
Lilla
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11772644 38 m 10 cm Neutral Hver
11747487 15,2 m 51 cm Neutral Hver
10018130 76 m 10 cm Neutral Hver
11762644 76 m 5 cm Neutral -
12613586 38 m 10 cm Neutral Pakke med 12
11787487 38 m 10 cm Neutral Pakke med 6
16330422 75 m 5 cm Lilla -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11772644 Leverandør Amcor™ Leverandørnr. PM996
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Effektiv og omkostningseffektiv afdækning til reagensglas, bægerglas, hætteglas, petriskåle, kolber og forskellige andre instrumenter og genstande med uregelmæssige overflader.
  • Beskyt integriteten af forskningsapplikationer med en tæt fugtbarriere, der holder en b-forsegling og ikke frigives fra glas, på trods af udgasning
  • Reducer risikoen for manipulerede data med et dække, der er lugtfrit, farveløst og halvgennemsigtigt
  • Forhindrer fugt- og volumentab på grund af materialets sammensætning og tæt forsegling
  • Fleksibelt og selvforseglende materiale gør, at det kan klæbe til uregelmæssige former og overflader
  • Strækker sig mere end 200% af den oprindelige længde
  • Modstandsdygtig op til 48 timer mod mange polære stoffer såsom saltopløsninger, uorganiske syrer og basiske opløsninger
Permeabilitet
  • Ilt: (ASTM 1927-98) 150 cc/m2 d ved 23 °C og 50% relativ luftfugtighed
  • Kuldioxid: (Moduleret IR-metode) 1200 cc/m2 d ved 23 °C og 0% RH
  • Vanddamp: (ASTM F1249-01)
    • Flad: 1 g/m2 d ved 38 °C og 90% højre fugtighed
    • Foldet: 1 g/m 2 d ved 38 °C og 90% højre fugtighed
Effekter af almindelige reagenser
  • Kaliumpermanganat
    • 5%: Ingen synlig effekt bortset fra permanent mørkebrun farvning efter 18 timer
    • 0,1%: Det samme som 5%, men lidt mindre farve
  • Jodopløsning (0,1N)
    • Ingen effekt bortset fra brune farvninger efter 18 timer
  • Ethylalkohol (95%)
    • Ingen synlig effekt bortset fra lidt ansigtsblegning inden for 24 timer
  • Ingen synlig effekt i 24 timer:
    • Saltsyre kons. (12N) dil. (5N)
    • Svovlsyre kons. (36N) dil. (5N)
    • Salpetersyre kon. (16N) dil. (5N)
    • Natriumhydroxid kon. (22%)
    • Ammoniumhydroxid kons. (28% NH3)
    • Salt (NaCl) opløsning (20%)
    • Isopropylalkohol (99%)
  • Anbefales ikke til brug med klorerede, ikke-polære alifatiske og aromatiske opløsningsmidler
  • Filmen bliver blød og klistret ved omkring 54° til 66 °C (130° til 150 °F)
Ordreinfo
13-374-10, 13-374-12 og 13-374-16 ruller er pakket i papdispenserkartoner.
Tekniske data
Applikationer Effektiv og omkostningseffektiv afdækning, over wrap for yderligere at sikre propper, låg og hætter, og hylde- eller bakkeforing for at forhindre, at flasker eller instrumenter glider.
Længde (engelsk) 125 ft.
Farve Neutral
Oversigt Amcor PM996
Produkttype Film
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Længde (metrisk) 38 m
Materiale Termoplastisk
Tykkelse 5 mil.
Til brug med (udstyr) Parafilm Indpakning