Få mere at vide
Amcor™ Parafilm™ M Laboratoriefilm
Beskrivelse
Effektiv og omkostningseffektiv afdækning til reagensglas, bægerglas, hætteglas, petriskåle, kolber og forskellige andre instrumenter og genstande med uregelmæssige overflader.
- Beskyt integriteten af forskningsapplikationer med en tæt fugtbarriere, der holder en b-forsegling og ikke frigives fra glas, på trods af udgasning
- Reducer risikoen for manipulerede data med et dække, der er lugtfrit, farveløst og halvgennemsigtigt
- Forhindrer fugt- og volumentab på grund af materialets sammensætning og tæt forsegling
- Fleksibelt og selvforseglende materiale gør, at det kan klæbe til uregelmæssige former og overflader
- Strækker sig mere end 200% af den oprindelige længde
- Modstandsdygtig op til 48 timer mod mange polære stoffer såsom saltopløsninger, uorganiske syrer og basiske opløsninger
Permeabilitet
- Ilt: (ASTM 1927-98) 150 cc/m2 d ved 23 °C og 50% relativ luftfugtighed
- Kuldioxid: (Moduleret IR-metode) 1200 cc/m2 d ved 23 °C og 0% RH
- Vanddamp: (ASTM F1249-01)
- Flad: 1 g/m2 d ved 38 °C og 90% højre fugtighed
- Foldet: 1 g/m 2 d ved 38 °C og 90% højre fugtighed
Effekter af almindelige reagenser
- Kaliumpermanganat
- 5%: Ingen synlig effekt bortset fra permanent mørkebrun farvning efter 18 timer
- 0,1%: Det samme som 5%, men lidt mindre farve
- Jodopløsning (0,1N)
- Ingen effekt bortset fra brune farvninger efter 18 timer
- Ethylalkohol (95%)
- Ingen synlig effekt bortset fra lidt ansigtsblegning inden for 24 timer
- Ingen synlig effekt i 24 timer:
- Saltsyre kons. (12N) dil. (5N)
- Svovlsyre kons. (36N) dil. (5N)
- Salpetersyre kon. (16N) dil. (5N)
- Natriumhydroxid kon. (22%)
- Ammoniumhydroxid kons. (28% NH3)
- Salt (NaCl) opløsning (20%)
- Isopropylalkohol (99%)
- Anbefales ikke til brug med klorerede, ikke-polære alifatiske og aromatiske opløsningsmidler
- Filmen bliver blød og klistret ved omkring 54° til 66 °C (130° til 150 °F)
Ordreinfo
13-374-10, 13-374-12 og 13-374-16 ruller er pakket i papdispenserkartoner.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Effektiv og omkostningseffektiv afdækning, over wrap for yderligere at sikre propper, låg og hætter, og hylde- eller bakkeforing for at forhindre, at flasker eller instrumenter glider. |
| Længde (engelsk) | 250 ft. |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Amcor PM999 |
| Varebeskrivelse | Størrelse: 4 tommer x 250 fod/rulle |
| Produkttype | Film |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Længde (metrisk) | 76 m |
| Materiale | Termoplastisk |
| Vis mere |