Få mere at vide
Paraffin Wax, Pure, Melting Point about 52°C, Pastillated, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
450 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
450g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10111630 450 g Plastic powder jar 450g
1 options
Artikelnummer. 10111630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0600/90
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 8002-74-2
Smeltepunkt 58°C
Farve White
Kogepunkt 322°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C21H27NO3
MDL nummer 132833
Mængde 450 g
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
InChI nøgle JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC navn 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 341.451
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viskositet 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Fysisk form Solid