missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paraffin, Supelco™

Artikelnummer. 15877540
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15877540 25 L -
15854930 1 L -
15867540 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15877540 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1071609026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Viscous Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8042-47-5

Tekniske data

Kogepunkt 35°C to 36°C
Produkttype Tissue Embedding Media
Mængde 25 L
Form Solution
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.