Få mere at vide
Memmert™ Paraffinovn med TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12845843 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
161 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12845843 74 l Hver
12825843 161 l Hver
12835843 53 l Hver
12815843 32 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12845843 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN75pa
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug disse ovne til temperaturkontrol i videnskab, forskning og materialetest i industrien. Memmert™ Natural Convection Universal Ovne med TwinDISPLAY er ideelle til prøveforberedelse inden for videnskab og forskning.
De Memmert 'U' universel ovnserie tilbyder uovertruffen præcis, jævn og skånsom temperaturkontrol til en bred vifte af applikationer såsom materialetestning, ældning af computerchips, komplekse eksperimenter med meget følsomme belastninger, tørring eller temperering af elektroniske komponenter, hærdning af plastharpiks eller opvarmning af plasticine. Armaturet og tilbehøret i disse opvarmnings- og tørreovne er praktisk orienteret, med programfunktioner designet til en lang række applikationer, og selv når de bruges intensivt, mister deres holdbare rustfri stålkonstruktion intet i smart udseende eller pålidelighed. Vælg mellem 32 forskellige modeller for at finde en, der passer bedst til dine behov, sammen med en række praktiske, godkendte og testede tilbehør. I henhold til din ansøgning dækker de to modelvarianter SingleDISPLAY og TwinDISPLAY alle krav til termisk sikkerhed, præcision og kvalitetssikring.
  • Over 65 års permanent udviklingsarbejde og omfattende brugerfeedback fra praktisk erfaring er investeret i hvert varmeovnsdesign
  • Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
  • Temperaturområde op til+ 300° C
  • Otte modelstørrelser 30 l til 750 l
  • To modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller tvungen luftcirkulation modeller N/F
  • Udvidet funktionalitet med praktisk, godkendt og testet tilbehør
  • Arbejdskammer og hus bygget næsten udelukkende af højkvalitets, korrosionsbestandigt og let rengøringsvenligt rustfrit stål
  • En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af interfaces, integreret datalogger og Software AtmoCONTROL
  • Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
  • Temperaturværdierne for alle universalovne er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
  • Hver universalovn er sikkerhedstestet og bærer ''CE''-symbolet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 74 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 80 °C
Materiale Rustfrit stål
Model- UN75PA
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 944 mm
Højde (metrisk) interiør 560 mm
Dybde (metrisk) 514 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 65 kg
Spænding 115/230 V
Watt 2.5/2.2 kW
Frekvens 50/60 Hz