Få mere at vide
Memmert™ Paraffinovn med TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12855843 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
108 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12855843 108 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12855843 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN110pa
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug denne universelt anvendelige klassiske laboratorieovn til videnskab og forskning i prøveforberedelse. Memmert™ Paraffinovn med TwinDISPLAY er lavet af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål og ideel til temperaturkontrol i videnskab, forskning og materialetest i industrien.
  • Over 65 års permanent udviklingsarbejde og omfattende brugerfeedback fra praktisk erfaring er investeret i hvert varmeovnsdesign
  • Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
  • Temperaturområde op til +300 °C
  • Udvidet funktionalitet med praktisk, godkendt og testet tilbehør
  • Arbejdskammer og hus bygget næsten udelukkende af højkvalitets, korrosionsbestandigt og let rengøringsvenligt rustfrit stål
  • En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af interfaces, integreret datalogger og Software AtmoCONTROL
  • Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
  • Temperaturværdierne for alle universalovne er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
  • Hver universalovn er sikkerhedstestet og bærer ''CE''-symbolet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 108 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 80 °C
Materiale Rustfrit stål
Model- UN110PA
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 864 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) 584 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 74 kg
Spænding 115/230 V
Watt 2.8/2.2 kW
Frekvens 50/60 Hz