Få mere at vide
Paraffinvæske, teknisk, d=0,88, til oliebade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10744571 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744571 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10579380 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744571 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0320/17
 Begrænset vare
På lager
Paraffinvæske, teknisk, d=0,88, til oliebade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel MFCD00131611
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
SMIL *
Tekniske data
Smeltepunkt -9 °C
Kogepunkt 310 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet >2 ved 101kPa
Viskositet >19 St (40 °C)
Fysisk form Viskøs væske