Få mere at vide
Paraffinvæske, teknisk, d=0,88, til oliebade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10579380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10579380
Brand: Fisher Chemical P/0320/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paraffinvæske, teknisk, d=0,88, til oliebade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel MFCD00131611
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
SMIL *
Tekniske data
Smeltepunkt -9°C
Kogepunkt 310°C
Emballage Plastbeholder
Mængde 25 L
Dampdensitet >2 at 101kPa
Viskositet >19 St (40°C)
Fysisk form Viskøs væske