Få mere at vide
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11438702 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Packungsgröße:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
11438702 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10407460 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10161480 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438702 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/0360/08
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer 131611
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Smeltepunkt -6 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 310 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet >2
Viskositet 7,4 til 14,5 ved 40 °C
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons
Product Identifier
  • Paraffin, liquid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.