Få mere at vide
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10589190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10589190 25 L Plastbeholder 25 L
10655692 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10589190 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0400/25
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer 131611
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt -9 °C
Kogepunkt 310 °C
Emballage Plastbeholder
Mængde 25 L
Dampdensitet >2 ved 101kPa
Viskositet >19 St (40 °C)
Fysisk form Viskøs væske