Få mere at vide
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10407460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10407460 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
11438702 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10161480 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0360/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer 131611
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt -6 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 310 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet >2
Viskositet 7,4 til 14,5 ved 40 °C
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.