Få mere at vide
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10161480 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10161480
Brand: Fisher Chemical P/0360/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paraffinvæske, ren, vandhvid, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer 131611
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt -6°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 310°C
Emballage Plastbeholder
Mængde 25 L
Dampdensitet >2
Viskositet 7.4 to 14.5 at 40°C
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.