Få mere at vide
Paraffin, flydende, ren
Artikelnummer. 10361124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10361124 1 L Glasflaske 1 L
10689014 250 mL Glasflaske 250ml
10540614 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171400010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8012-95-1
Molekylær formel MFCD00131611
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraffin, liquid
Navn note Pure
Smeltepunkt -24,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 300,0 °C
Flammepunkt 218 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 L
Merck Index 14, 7186
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Viskositet 65-75 mm2/s (40 °C)
Grad Ren
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.