Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Paraffin Dissolver (blue)
Artikelnummer. 15809077
Skift visning
Mængde:
60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15809077 60 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 15809077 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740343.60
Paraffin Dissolver to be used with NucleoSpin totalRNA FFPE, NucleoSpin totalRNA FFPE XS, NucleoSpin 96 DNA FFPE, or NucleoMag DNA FFPE kits
NucleoSpin™ 8/96 DNA FFPE Kit is used for isolation of total DNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples using either a flexible 8-well strip format for varying throughput or a proven 96-well plate format for high troughput.
  • Rapid isolation of DNA from fresh and archived FFPE samples, specimen of object slides
  • Blue colored Paraffin Dissolver (patented technology) for easy paraffin removal
  • Decrosslinking buffer to eliminate formalin crosslinking
  • High quality DNA for improved performance in downstream applications (e.g., PCR)
  • Processing under vacuum or by centrifugation, suitable for manual and automated processing
Tekniske data
CAS 64742-46-7
Farve Blå
Til brug med (applikation) Paraffin removal during DNA isolation of FFPE samples
Til brug med (udstyr) NucleoSpin 8/96 DNA FFPE kit
Fysisk form Væske
Mængde 60 ml
Formulering Paraffin dissolver, Blue dye
Lugt Organic
Opløselighedsinformation <0.001% in Water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin disolver